missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cycrimine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30359005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359005 500 mg
30361184 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC991450500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126-02-3
Molekylær formel C19 H29 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 323.9
Synonym 1-Phenyl-1-cyclopentyl-3-piperidino-1-propanol hydrochloride, Compound 8958, Cycrimine hydrochloride, NSC 169452, Pagitane hydrochloride, 1-Piperidinepropanol, alpha-cyclopentyl-alpha-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha-cyclopentyl-alpha-phenyl-, hydrochloride, alpha-Cyclopentyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
IUPAC navn 1-cyclopentyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMIL Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCC2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cycrimine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Formel vægt 323.2016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.