Få mere at vide
Cycotiamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycotiamine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O3S/c1-8(11-3-4-20-13(19)21-11)17(7-18)6-10-5-15-9(2)16-12(10)14/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/b11-8+ |
| Formel vægt | 308.0943 |