missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress CycLuc1
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1247879-16-8 |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (272.87 mM) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.38 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 96.77% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?