missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris™ CycLuc 1

Artikelnummer. 18726496
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18726496 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18726496 Leverandør Tocris™ Leverandørnr. 6823/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Synthetic luciferase substrate; brain penetrant; displays NIR emission

CycLuc 1 is a synthetic luciferase substrate. Displays near-infrared (NIR) emission; peak luminescence at 599 nm. Suitable for use in in vivo bioluminescence imaging. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-2-(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,2-f]benzothiazol-2-yl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
CAS 1247879-16-8
Mængde 5 mg
Molekylær formel C13H11N3O2S2
Formel vægt 305.37
Produkttype Substrate
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.