Få mere at vide
Cycloxydim-sulfone-glutaric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycloxydim-sulfone-glutaric acid |
| CAS | 119725-81-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cycloxydim-sulfone-glutaric acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H16 O6 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, S,S-dioxide, 2H-Thiopyran, pentanedioic acid deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O6S/c11-9(12)4-8(5-10(13)14)7-2-1-3-17(15,16)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCCS(=O)(=O)C1 |
| Vis mere |