Få mere at vide
Cycloxydim-sulfone-glutaric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313352
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313352 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313352 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11837010AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
CAS 119725-81-4
Analyt- eller komponentnavne Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H16 O6 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, S,S-dioxide, 2H-Thiopyran, pentanedioic acid deriv.
InChI formel InChI=1S/C10H16O6S/c11-9(12)4-8(5-10(13)14)7-2-1-3-17(15,16)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCCS(=O)(=O)C1
IUPAC navn 3-(1,1-dioxothian-3-yl)pentanedioic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 264.0668 g/mol