Få mere at vide
Cyclothiazid, TRC
Artikelnummer. 30138381
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138381 250 mg
17992075 50 mg
17924945 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988960250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2259-96-3
Molekylær formel C14 H16 Cl N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 389.88
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(5-norbornen-2-yl)-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, Anhydron, Aquirel, Cyclothiazide, Doburil, Fluidil, Lilly 35483, MDi 193, Renazide, Valmiran
IUPAC navn 3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C3CC4CC3C=C4)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclothiazide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)
Formel vægt 389.0271