Få mere at vide
Cyclosporin C, TRC
Artikelnummer. 30133571
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133571 50 mg
30003361 10 mg
30006028 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98890550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59787-61-0
Molekylær formel C62 H111 N11 O13
Molekylvægt (g/mol) 1218.61
Synonym Ciclosporin C, 7-L-Threonine-cyclosporin A, Cyclosporin C, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-threonyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
IUPAC navn (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-[(1R)-1-hydroxyethyl]-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
SMIL C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclosporin C
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C62H111N11O13/c1-25-26-27-39(14)52(76)51-56(80)66-49(42(17)74)60(84)67(18)32-47(75)68(19)43(28-33(2)3)55(79)65-48(37(10)11)61(85)69(20)44(29-34(4)5)54(78)63-40(15)53(77)64-41(16)57(81)70(21)45(30-35(6)7)58(82)71(22)46(31-36(8)9)59(83)72(23)50(38(12)13)62(86)73(51)24/h25-26,33-46,48-52,74,76H,27-32H2,1-24H3,(H,63,78)(H,64,77)(H,65,79)(H,66,80)/b26-25+/t39-,40+,41-,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formel vægt 1217.8363