Få mere at vide
Cyclosporin B, TRC
Artikelnummer. 30010365
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010365 25 mg
30003264 50 mg
30007221 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98890325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63775-95-1
Molekylær formel C61 H109 N11 O12
Molekylvægt (g/mol) 1188.58
Synonym Ciclosporin B, 7-L-Alanine-cyclosporin A, Cyclosporin B, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Antibiotic S 7481F2, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-alanyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
IUPAC navn (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28,30-decamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
SMIL C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclosporin B
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C61H109N11O12/c1-25-26-27-39(14)51(74)50-55(78)64-41(16)56(79)66(18)32-47(73)67(19)43(28-33(2)3)54(77)65-48(37(10)11)60(83)68(20)44(29-34(4)5)53(76)62-40(15)52(75)63-42(17)57(80)69(21)45(30-35(6)7)58(81)70(22)46(31-36(8)9)59(82)71(23)49(38(12)13)61(84)72(50)24/h25-26,33-46,48-51,74H,27-32H2,1-24H3,(H,62,76)(H,63,75)(H,64,78)(H,65,77)/b26-25+/t39-,40+,41+,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51-/m1/s1
Formel vægt 1187.8257