Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cyclosporin A
Artikelnummer. 18762494
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18762494 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762494 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1101/100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Calcineurin inhibitor
Immunosuppressant; inhibits phosphatase activity of calcineurin (IC50 = 5 nM). Also inhibits formation and opening of the mitochondrial permeability transition pore (MPTP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclosporin A
CAS 59865-13-3
Mængde 100 mg
Molekylær formel C62H111N11O12
Formel vægt 1202.63
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 1202.64