Få mere at vide
Cyclosporin A, MedChemExpress Artikelnummer.: 16438376
Cyclosporin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438376
100 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. 16438376
Brand: Medchem Express HYB0579
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclosporin A
Fysisk form Solid
CAS 59865-13-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C62H111N11O12
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Cyclosporine A Ciclosporin A CsA
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL C/C=C/C[C@H]([C@@H](O)[C@@]1(N(C)C([C@]([H])(C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@]([H])(CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@@H](N(C([C@@]([H])(NC([C@@H](N(C(CN(C([C@@H](NC1=O)CC)=O)C)=O)C)CC(C)C)=O)C(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[H])C
Molekylvægt (g/mol) 1202.61
Formel vægt 1202.61
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Cyclosporin A, MedChemExpress