Få mere at vide
MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 2
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 156047-45-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1149.51 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |