missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Cyclosporin A, 98 %

Artikelnummer. p-7077703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15505286

Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cyclosporin A, 98%, CAS # 59865-13-3, er en forbindelse, der udviser immunsuppressive, antifungale, antirheumatiske og dermatologiske aktiviteter. Det er også en calcineurin- og enzymhæmmer.

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Generel beskrivelse

•Cyclosporin A er et ikke-polært cyklisk oligopeptid produceret af svampen Tolypocladium inflatum

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59865-13-3
Molekylær formel C62H111N11O12
Molekylvægt (g/mol) 1202.64
MDL nummer MFCD00274558
InChI nøgle PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N
PubChem CID 132274082
SMIL CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclosporin A
Type Cyclosporin A
Smeltepunkt 146.0°C to 151.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg)
Mængde 1 g
IUPAC navn 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl) )-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecon
Formel vægt 1202.61
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclosporin A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cyclosporin A

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.