Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cyclosporin A, 98 %
Artikelnummer. 15515286 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15515286
Brand: Thermo Scientific Chemicals 457970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cyclosporin A, 98%, CAS # 59865-13-3, er en forbindelse, der udviser immunsuppressive, antifungale, antirheumatiske og dermatologiske aktiviteter. Det er også en calcineurin- og enzymhæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Cyclosporin A er et ikke-polært cyklisk oligopeptid produceret af svampen Tolypocladium inflatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59865-13-3
Molekylær formel C62H111N11O12
Molekylvægt (g/mol) 1202.64
MDL nummer MFCD00274558
InChI nøgle PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N
PubChem CID 132274082
SMIL CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclosporin A
Type Cyclosporin A
Smeltepunkt 146.0°C to 151.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg)
Mængde 5 g
IUPAC navn (3S,6R,9R,12R,15R,18S,24S,30S,33R)-30-ethyl-33-[(E,1S)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-8,9, 24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,
Formel vægt 1202.61
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclosporin A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cyclosporin A