Generel beskrivelse
•Cyclosporin A er et ikke-polært cyklisk oligopeptid produceret af svampen Tolypocladium inflatum
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclosporin A |
| Type | Cyclosporin A |
| Smeltepunkt | 146.0°C to 151.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg) |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl) )-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecon |
| Formel vægt | 1202.61 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclosporin A
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclosporin A