Få mere at vide
Cycloserin, Mikromol™
Artikelnummer. 17968154
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17968154 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17968154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3028.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cycloserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cycloserine
CAS 68-41-7
Analyt- eller komponentnavne Cycloserine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C3 H6 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, alpha-Cycloserine
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
SMIL N[C@@H]1CONC1=O
IUPAC navn (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 102,0429 g/mol