Få mere at vide
Cycloserin, LoGiCal
Artikelnummer. 30463206
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463206 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463206 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3028.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Cycloserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloserine
CAS 68-41-7
Analyt- eller komponentnavne Cycloserine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C3 H6 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4 R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8 CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone
InChI formel InChI=1 S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
SMIL N[C@@H]1 CONC1=O
IUPAC navn (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Mængde 10 mg
Formel vægt 102,0429 g/mol