Få mere at vide
Cycloserine Diketopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycloserine Diketopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4O4/c7-13-1-3-5(11)10-4(2-14-8)6(12)9-3/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,12)(H,10,11) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 204.0859 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |