missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cycloserine Diketopiperazine, TRC

Artikelnummer. 30353477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353477 25 mg
30364312 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98881025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1204-99-5
Molekylær formel C6H12N4O4
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Synonym 3,6-Bis[(aminooxy)methyl]-2,5-piperazinedione, 2,5-Bis(aminohydroxymethyl)-2,6- diketopiperazine, 2,5-Bis(aminooxymethyl)-3,6-dioxopiperazine, Cycloserine Diketopiperazine, NSC 119130
IUPAC navn 3,6-bis(aminooxymethyl)piperazine-2,5-dione
SMIL C(C1C(=O)NC(C(=O)N1)CON)ON

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cycloserine Diketopiperazine
InChI formel InChI=1S/C6H12N4O4/c7-13-1-3-5(11)10-4(2-14-8)6(12)9-3/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,12)(H,10,11)
Mængde 25 mg
Formel vægt 204.0859
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.