Få mere at vide
(±)-3-Chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15971061 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15971061 25 mg 25mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15971061 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R105425MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Glass Bottle
CAS 342611-01-2
Flammepunkt 113°C
Fysisk form Liquid
Kogepunkt 160°C
Industry Type Aliphatics
Mængde 25 mg
Grad Analytical Standard