Få mere at vide
Cyclopropylmethyleisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697734
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697734 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10457822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10697734 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S10467DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 6068-90-2
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.178
MDL nummer MFCD00052446
InChI nøgle YRJONJBJAYHHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclopropane, cyclopropylmethylisothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanatomethyl, cyclopropylmethanisothiocyanate
PubChem CID 2795403
IUPAC navn isothiocyanatomethylcyclopropan
SMIL C1CC1CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylmethyleisothiocyanate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C3H5CH2NCS
Mængde 5 g
Formel vægt 113.18
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropylmethyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.