Få mere at vide
(Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1423031-80-4 |
| Molekylær formel | C7H11N.HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-7-3-4-7;/h1,7-8H,3-6H2;1H |
| SMIL | Cl.C#CCNCC1CC1 |
| IUPAC navn | N-(cyclopropylmethyl)prop-2-yn-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vægt | 145.0658 |