missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1423031-80-4 |
| Molekylær formel | C7H11N.HCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-7-3-4-7;/h1,7-8H,3-6H2;1H |
| SMIL | Cl.C#CCNCC1CC1 |
| IUPAC navn | N-(cyclopropylmethyl)prop-2-yn-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vægt | 145.0658 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?