Få mere at vide
Cyclopropylmethyl-d2 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylmethanol-1,1-D2 |
| CAS | 90568-07-3 |
| Molekylær formel | C4 D2 H6 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Cyclopropanemethan-d2-ol (6 CI, 9 CI, ACI), Cyclopropanemethan-α,α-d2-ol (7 CI), Cyclopropylmethanol-1,1-D2, Cyclopropylmethyl-d2 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C1CC1 |
| IUPAC navn | cyclopropyl(dideuterio)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.118 |
| Formel vægt | 74.0701 g/mol |
| Vis mere |