Få mere at vide
Cyclopropylmethyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylmethyl Bromide |
| CAS | 7051-34-5 |
| Molekylær formel | C4H7Br |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (Bromomethyl)cyclopropane, 1-(Bromomethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Bromide, Cyclopropylcarbinyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMIL | C1CC1CBr |
| IUPAC navn | bromomethylcyclopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 135 |
| Formel vægt | 133.9731 |