Få mere at vide
Cyclopropylmethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylmethanol |
| CAS | 2516-33-8 |
| Molekylær formel | C4H8O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2 |
| SMIL | OCC1CC1 |
| IUPAC navn | cyclopropylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vægt | 72.0575 |