Få mere at vide
Cyclopropylmethanol, TRC
Artikelnummer. 30359480
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30359480 250 g
1 options
Artikelnummer. 30359480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988605250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylmethanol
CAS 2516-33-8
Molekylær formel C4H8O
Mængde 250 g
Synonym Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
SMIL OCC1CC1
IUPAC navn cyclopropylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Formel vægt 72.0575