Få mere at vide
Cyclopropylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182944 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182944 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10182944 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397611000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylmagnesium bromide
CAS 23719-80-4, 109-99-9
Farve Farveløs eller gul
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Molekylær formel C3H5BrMg
Lineær formel C3H5MgBr
MDL nummer MFCD00672094
Flammepunkt −17 °C
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
InChI nøgle QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1CC1
IUPAC navn magnesium; cyclopropan; bromid
Molekylvægt (g/mol) 145.28
PubChem CID 11116189
Formel vægt 145.28
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.4 to 0.6M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.968
Tæthed 0.9680g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.