Få mere at vide
Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376759
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376759 100 mL 100ml
11366759 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26273.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 23719-80-4 | Molecular Formula: C3H5BrMg | Molecular Weight: 145.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det fungerer ofte som startnæringsblandingen til frafaldsundersøgelser, hvor fermenteringsbetingelserne krævede fravær af en eller flere essentielle aminosyrer. Til klassificering af gær baseret på koloniale egenskaber og cellemorfologi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (17 mg/ml), (25 °C). Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, vand og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23719-80-4
Molekylær formel C3H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 145.28
MDL nummer MFCD00672094
InChI nøgle QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
IUPAC navn magnesium; cyclopropan; bromid
SMIL Br[Mg]C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylmagnesium bromide
Tæthed 0.968
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (17 mg/ml), (25 °C). Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 145.28
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5 to 0.7M in THF