Få mere at vide
Cyclopropylmagnesiumbromid, 0,5M-opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™
Artikelnummer. 12615017 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12615017 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
12605017 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12615017 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445958000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23719-80-4 , 96-47-9
Molekylær formel C3H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 145.28
MDL nummer MFCD00672094
InChI nøgle QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
IUPAC navn magnesium; cyclopropan; bromid
SMIL Br[Mg]C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylmagnesium bromide
Flammepunkt −11 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C3H5MgBr
Mængde 800 mL
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 145.28
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in 2-MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.