Få mere at vide
Cyclopropylmagnesiumbromid, 0,5M i MeTHF
Artikelnummer. 15438037
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438037 50 mL 50ml
15448037 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51158.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145,28 g/mol
Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Luft- og fugtfølsom, opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23719-80-4
Molekylær formel C3H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 145.28
MDL nummer MFCD00672094
InChI nøgle QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
SMIL Br[Mg]C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylmagnesium bromide
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
IUPAC navn magnesium; cyclopropan; bromid
Formel vægt 145.28
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in MeTHF