Få mere at vide
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate |
| CAS | 33462-81-6 |
| Molekylær formel | C15H15BF4S |
| MDL nummer | MFCD00011873 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | F[B-](F)(F)F.[S+](C1=CC=CC=C1)(C2CC2)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.15 |
| Procent renhed | 95% |