Få mere at vide
Cyclopropylcarboxamidin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11439626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439626 25 g 25g
11419626 1 g 1g
11429626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20185.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57297-29-7
Molekylær formel C4H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00053010
InChI nøgle JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
SMIL [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Smeltepunkt 122 °C til 123 °C
Mængde 25 g
Beilstein 4507255
Følsomhed Hygroskopisk
IUPAC navn cyclopropancarboximidamid;hydrochlorid
Formel vægt 120.59
Procent renhed 97%