Få mere at vide
Cyclopropylboronsyre, tech. 85%
Artikelnummer. 11386719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386719 5 g 5g
11376719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26254.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 411235-57-9
Molekylær formel C3H7BO2
Molekylvægt (g/mol) 85.90
MDL nummer MFCD04038750
InChI nøgle WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
PubChem CID 2760897
IUPAC navn cyclopropylboronsyre
SMIL OB(O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylboronic acid
Smeltepunkt 90 °C til 95 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 85.9
Procent renhed 85%
Grad Teknisk