Få mere at vide
Cyclopropylboronsyre, tech. 85%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylboronic acid |
| Smeltepunkt | 90°C to 95°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 85.9 |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | Teknisk |