Learn More
Cyclopropylboronsyre pinacolester, 96%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylboronic acid pinacol ester |
| Tæthed | 0.922 |
| Kogepunkt | 146 °C |
| Flammepunkt | 40 °C (104 °F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 168.04 |
| Procent renhed | 96% |