Få mere at vide
Cyclopropylboronic acid pinacol ester, 95%
Artikelnummer. 10048189 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10048189 1 g Glass bottle 1g
10793912 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10048189 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126689-01-8
Molekylær formel C9H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 168.04
MDL nummer MFCD05663847
InChI nøgle XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
PubChem CID 2758015
IUPAC navn 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Tæthed 0.9220g/mL
Kogepunkt 146.0°C
Flammepunkt 40°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.922
Formel vægt 168.04
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropylboronic acid, pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.