Få mere at vide
cyclopropylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672685
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672685 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10672685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00010DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylboronic acid pinacol ester
CAS 126689-01-8
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9220g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H17BO2
MDL nummer MFCD05663847
Mængde 1 g
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
InChI nøgle XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
IUPAC navn 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvægt (g/mol) 168.04
PubChem CID 2758015
Formel vægt 168.04
Procent renhed 97%