Få mere at vide
Cyclopropylboronsyre, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747105
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747105 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10747105 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00065DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylboronic acid
CAS 411235-57-9
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C3H7BO2
Lineær formel C3H5B(OH)2
MDL nummer MFCD04038750
Mængde 1 g
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
InChI nøgle WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1CC1
IUPAC navn cyclopropylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 85.90
PubChem CID 2760897
Formel vægt 85.9
Procent renhed 90%