Få mere at vide
Cyclopropylamine, 98+%
Beskrivelse
Cyclopropylamin) anvendes til fremstilling af N-[4-(4-fluor)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylaminderivater. Det bruges også til at fremstille Pt(CPA) 2 (bismethylthiomethylenpropandioat) og Pt(CPA) 2 (bisethylthiomethylenpropandioat) komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclopropylamin) anvendes til fremstilling af N-[4-(4-fluor)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylaminderivater. Det bruges også til at fremstille Pt(CPA) 2 (bismethylthiomethylenpropandioat) og Pt(CPA) 2 (bisethylthiomethylenpropandioat) komplekser.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol, ether og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylamine |
| Smeltepunkt | -10°C |
| Tæthed | 0.824 |
| Kogepunkt | 49°C to 50°C |
| Flammepunkt | −25°C (−13°F) |
| Brydningsindeks | 1.4206 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 741858 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |