Få mere at vide
Cyclopropylacetylen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylacetylene |
| CAS | 6746-94-7 |
| Molekylær formel | C5H6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethynylcyclopropane, Cyclopropylethyne |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| SMIL | C#CC1CC1 |
| IUPAC navn | ethynylcyclopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.1 |
| Formel vægt | 66.047 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?