Få mere at vide
Cyclopropylacetylen, 97%
Artikelnummer. 15490248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490248 25 g 25g
15480248 5 g 5g
15400258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53440.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66,103 g/mol
Cyclopropylacetylen bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropylacetylen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6746-94-7
Molekylær formel C5H6
Molekylvægt (g/mol) 66.103
MDL nummer MFCD02181090
InChI nøgle NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
IUPAC navn ethynylcyclopropan
SMIL C#CC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylacetylene
Tæthed 0.781
Kogepunkt 51 °C
Flammepunkt −17 °C (−1 °F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 66.1
Procent renhed 97%