Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylacetonitrile |
| CAS | 6542-60-5 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8780g/mL |
| Kogepunkt | 142 °C til 144 °C |
| Flammepunkt | 43 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C5H7N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cyclopropylacetonitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.