Få mere at vide
Cyclopropylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11342727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342727 5 g 5g
11358515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11950.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6542-60-5 | C5H7N | 81.118 g/mol
Cyclopropylacetonitril anvendes til fremstilling af cyclopropyl-2-acetophenon og cyclopropylacetylchlorid. Det fungerer som et organisk mellemprodukt i organisk syntese. Det anvendes også til fremstilling af landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropylacetonitril anvendes til fremstilling af cyclopropyl-2-acetophenon og cyclopropylacetylchlorid. Det fungerer som et organisk mellemprodukt i organisk syntese. Det anvendes også til fremstilling af landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Blandbar med vand, methylenchlorid og
alkoholer.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6542-60-5
Molekylær formel C5H7N
Molekylvægt (g/mol) 81.118
MDL nummer MFCD00041523
InChI nøgle FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
PubChem CID 643447
IUPAC navn 2-cyclopropylacetonitril
SMIL C1CC1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylacetonitrile
Tæthed 0.89
Kogepunkt 142°C to 144°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Strong
Brydningsindeks 1.4245
Mængde 5 g
FN nummer UN3275
Beilstein 2036964
Opløselighedsinformation Miscible with water,methylene chloride and alcohols.
Formel vægt 81.12
Procent renhed 97%