Få mere at vide
Cyclopropylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11954971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11954971 5 g 5g
11944971 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443780050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5239-82-7 | C5H8O22 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5239-82-7
Molekylær formel C5H8O22
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00041544
InChI nøgle BXXOHRWKRXBZTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetic acid, cyclopropaneacetic acid, cyclopropyl acetic acid, cyclopropyl-acetic acid, carboxymethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl-acetic acid, 2-cyclopropylethanoic acid, acetic cyclopropyl acid, pubchem19703, 2-cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 138440
IUPAC navn 2-cyclopropyleddikesyre
SMIL CN1CCN(C)B1N=S=NB1N(C)CCN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropylacetic acid
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 60.0°C to 61.0°C (29.0 mmHg)
Flammepunkt 93°C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.14
Formel vægt 100.12
Procent renhed 97%