Få mere at vide
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylen, 97%
Beskrivelse
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylen bruges i flere additionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylen anvendes i flere additionsreaktioner.
Opløselighed Svært opløselig (0,069
g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 83 °C (80 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 25 °C (77 °F) |
| Brydningsindeks | 1.454 |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig (0,069 g/L) (25 °C). |
| IUPAC navn | 2-cyclopropylethynyl(trimethyl)silan |
| Formel vægt | 138.28 |
| Procent renhed | 97% |