Få mere at vide
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene, +97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10540954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10540954 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10540954 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
CAS 81166-84-9
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 83.0°C (80.0 mmHg)
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H14Si
Lineær formel C3H5CCSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4530 to 1.4550
MDL nummer MFCD00671355
Mængde 1 g
Synonym cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
InChI nøgle IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1CC1
IUPAC navn (2-cyclopropylethynyl)trimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 138.29
PubChem CID 2758018
Formel vægt 138.28
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.