Få mere at vide
Cyclopropylphenylsulfid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368735
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368735 1 g 1g
11378735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12321.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14633-54-6 | C9H10S | 150.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14633-54-6
Molekylær formel C9H10S
Molekylvægt (g/mol) 150.24
MDL nummer MFCD00009684
InChI nøgle YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
PubChem CID 123348
IUPAC navn cyclopropylsulfanylbenzen
SMIL C1CC1SC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl phenyl sulfide
Tæthed 1.045
Kogepunkt 61°C to 62°C (1 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.581
Mængde 1 g
FN nummer UN3334
Beilstein 2075701
Formel vægt 150.24
Procent renhed ≥98%