Få mere at vide
Cyclopropyl phenyl sulfide, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10553571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553571 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10553571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl phenyl sulfide
CAS 14633-54-6
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H10S
MDL nummer MFCD00009684
Mængde 1 g
Synonym cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
InChI nøgle YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC1SC1=CC=CC=C1
IUPAC navn (cyclopropylsulfanyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 150.24
PubChem CID 123348
Formel vægt 150.24