Få mere at vide
Cyclopropyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30775332
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30775332 1 g 1g
30767510 25 g 25g
30768390 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30775332 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1230431g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl(phenyl)sulfane
CAS 14633-54-6
Molekylær formel C9H10S
MDL nummer MFCD00009684
Mængde 1 g
SMIL C1(SC2CC2)=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 150.24
Procent renhed 98%