Få mere at vide
Cyclopropyl Pemoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl Pemoline |
| CAS | 14461-91-7 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl- (9CI, ACI), 2-(Cyclopropylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone (ACI), 2-Oxazolin-4-one, 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl- (7CI, 8CI), 2-(Cyclopropylamino)-5-phenyl-2-oxazolin-4-one, Cyclazodone, Cyclopropylpemoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10(8-4-2-1-3-5-8)16-12(14-11)13-9-6-7-9/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14,15) |
| SMIL | O=C1N=C(NC2CC2)OC1c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl-1,3-oxazol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vægt | 216.0899 |